Documentos clave
57171
Supelco
Disco para SPE ENVI-18 DSK
diam. 47 mm, pk of 24
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
Agency
suitable for EPA 1613
Línea del producto
ENVI
envase
pk of 24
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
Diámetro
47 mm
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
Las equivalentes membranas SPE de ENVI-18 y ENVI-8 empaquetadas como sorbentes de lecho SPE
Mecanismo de Retención: Fase Reversa
Compatibilidad de la Matriz de la muestra: Soluciones Acuosas (agua de bebida)
• Membranas de fibra de vidrio porosa embebidas con partículas de sílica modificadas C18 o C8
• Proporciona caudales más rápidos y exhibe menos obstáculos que los discos de Teflón para la extracción de contaminantes orgánicos de muestras de bebidas acuosas
• Aplicaciones típicas incluyen hidrocarburos aromáticos polinucleares (PAHs), policlorados bifenilos (PCBs), ftalatos, orgánicos semivolátiles, paraquat, diquat, pesticidas y herbicidas
Información legal
ENVI is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Aplicación
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Artículos
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Contenido relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Chromatograms
suitable for GC, application for SPE