57170-U
Disco para SPE ENVI™-18 DSK
C18, diam. 90 mm, pk of 12
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Disco para SPE ENVI™-18 DSK, diam. 90 mm, pk of 12
Agency
suitable for EPA 1613
Nivel de calidad
envase
pk of 12
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
Diámetro
90 mm
grupo activo de la matriz
C18 bonding, octadecyl
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
Mecanismo de Retención: Fase Reversa
Compatibilidad de la Matriz de la muestra: Soluciones Acuosas (agua de bebida)
• Membranas de fibra de vidrio porosa embebidas con partículas de sílica modificadas C18 o C8
• Proporciona caudales más rápidos y exhibe menos obstáculos que los discos de Teflón para la extracción de contaminantes orgánicos de muestras de bebidas acuosas
• Aplicaciones típicas incluyen hidrocarburos aromáticos polinucleares (PAHs), policlorados bifenilos (PCBs), ftalatos, orgánicos semivolátiles, paraquat, diquat, pesticidas y herbicidas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Contenido relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.