53836-U
Ascentis® Express 90Å C8 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Ascentis® Express C8 HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
Materiales
stainless steel column
Agency
suitable for USP L7
Línea del producto
Ascentis®
Características
endcapped
fabricante / nombre comercial
Ascentis®
envase
1 ea of
Parámetros
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × D.I.
5 cm × 4.6 mm
superficie
135 m2/g
impurezas
<5 ppm metals
Matriz
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
grupo activo de la matriz
C8 (octyl) phase
tamaño de partícula
2.7 μm
tamaño de poro
90 Å
Intervalo de pH operativo
2-9
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
reversed phase
Categorías relacionadas
Descripción general
Visit the Ascentis Express home page for more information on this new column technology.
Información legal
Producto relacionado
cartucho de precolumna
obligatorio pero no suministrado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
When a C18 doesn′t give the desired separation, or your sample contains compounds that are known to be difficult to retain or resolve on a C18, consider changing to an Ascentis® Express C8 column.