Documentos
52616-U
Supelco
Tubo de SPE Discovery® DSC-18Lt
bed wt. 1 g, volume 6 mL, pk of 30
About This Item
UNSPSC Code:
41115712
NACRES:
NB.21
material
polypropylene tube
Quality Level
feature
endcapped
composition
bed wt., 1 g
packaging
pk of 30
extent of labeling
11% C loading
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
surface area
480 m2/g
volume
6 mL
matrix
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
matrix active group
C18 (octadecyl) bonding
particle size
50 μm
pore size
70 Å pore size
application(s)
food and beverages
separation technique
reversed phase
General description
Mecanismo de Retención: Fase Reversa
Compatibilidad de la Matriz de la muestra: Soluciones Acuosas (fluidos biológicos, agua)
  • Unida monoméricamente, octadecil (11 %C), endcapped
  • Retención creciente para moléculas hidrofóbicas moderadamente polares
  • Utilizados para eluir moléculas hidrofóbicas muy grandes que son retenidas demasiado fuertemente en DSC-18
  • Ofrece la posibilidad de diferenciar entre los metabolitos de drogas en aplicaciones de bioanálisis
  • Utilice esta fase de menor retención para liberar rápidamente compuestos hidrofóbicos usando disolventes orgánicos más débiles en volúmenes más bajos
Legal Information
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.