Merck
513010
Miniature Regulator with Gauge
About This Item
UNSPSC Code:
41112500
General description
Regulación de presión liberada hasta 1psig (0.07kg/ cm2). Indicada sobre una carátula graduada de 0-60 psi (4.2kg cm2). Se conecta fácilmente a los cilindros SCOTTY mediante el conector de NPT 1/8¿ incluido. También se puede conectar al adaptador de jeringa (Núm. de Cat. 609010) al regulador para extracción de muestras a baja presión. Cuerpo de aluminio con capuchón de resina acetilo. Presión de entrada máxima:400psi (28.1 kg/ cm2).
Caution
Cannot be used with Oxygen
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)