Z513539
Aldrich® mini gas regulator
brass body
Sinónimos:
Small Gas Regulator
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
Productos recomendados
Materiales
brass body
Descripción general
These high-purity, single-stage, single-gauge regulators have a 316 SS diaphragm for accurate, stable pressure control of Aldrich liquefied gases. Delivery pressure: 1-50 psi, 1/4 in. NPTF inlet, hose barb outlet.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)