50600-U
Ascentis® Express 90 Å ES-C18 (2.7 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Ascentis® Express 90 Å ES-C18, 2.7 µm HPLC Column, 2.7 μm particle size, column L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Materiales
(SST)
Nivel de calidad
Agency
suitable for USP L1
Características
non-endcapped, optimized for stability under low pH conditions
envase
1 ea of
Extensión del etiquetado
6.5% Carbon loading
Parámetros
40 °C temp. limit (at pH 8)
600 bar max. pressure
90 °C temp. limit (at pH 1)
columna L × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Matriz
Fused Core silica particle platform particle platform
grupo activo de la matriz
C18
tamaño de partícula
2.7 μm
2.7 μm
tamaño de poro
90 Å pore size
Intervalo de pH operativo
1-8
Descripción general
Nota de análisis
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)