Documentos clave
500623
Supelco
Mezcla de tiempo de retención cualitativa ASTM® D5442
6.25 % (w/w) each component, analytical standard
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
analytical standard
Agency
ASTM® D5442
CofA
current certificate can be downloaded
calidad
Used to establish retention time from C12 - C60
envase
pkg of 500 mg
concentración
6.25 % (w/w) each component
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
petroleum
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
2-30°C
Descripción general
ANALYSIS OF PETROLEUM Waxes BY GC - Qualitative and quantitative mixes of n-paraffins are used for determining column resolution, retention times, and response factors.
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Información legal
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Analito
Descripción
    Docosane
    Dodecane
    Dotriacontane
    Eicosane
    Hexacosane
    Hexadecane
    Hexatriacontane
    Octacosane
    Octadecane
    Pentacontane
    Tetracontane
    Tetracosane
    Tetradecane
    Tetratetracontane
    Triacontane
    Ver todo (15)
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1