502286
Norma de linealidad cuantitativa ASTM D5442®
C16 - C44, 0.01 % (w/w) each component in cyclohexane, analytical standard
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Agency
ASTM® D5442
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 6 × 1 mL
concentración
0.01 % (w/w) each component in cyclohexane
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
petroleum
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
2-30°C
Categorías relacionadas
Aplicación
Otras notas
Información legal
Analito
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
-0.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-18 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?