49156
TCL PAH Mix
certified reference material, in acetonitrile: methanol (9:1) (varied)
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Agency
EPA 8310,IP-7,550.1,551.1,TO-13,TCL
NIOSH 5506,5515
Línea del producto
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
Características
standard type calibration
envase
ampule of 1 mL
concentración
in acetonitrile: methanol (9:1) (varied)
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Otras notas
Información legal
Analito
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Punto de inflamabilidad (°F)
closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Protocolos
GCxGC excels in compound resolution, making it indispensable in analytical chemistry for complex samples.