Documentos
1.11355
Supelco
Disolución patrón multielemento ICP IV
(23 elements in diluted nitric acid) 1000 mg/l: Ag, Al, B, Ba, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sr, Tl, Zn Certipur®
Sinónimos:
Nota 1 A
About This Item
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
reference material
Quality Level
product line
Certipur®
technique(s)
ICP: suitable
pH
1 (20 °C in H2O)
density
1.09 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
multi-component solution
storage temp.
15-25°C
Application
  • Patrón de calibración multielemento para ICP: en el artículo titulado "Gel de sílice funcionalizado con base de Schiff para separación y preconcentración simultáneas de Cu(II), Ni(II) y Cd(II) en muestras farmacéuticas y de agua" destaca el uso de la disolución patrón multielemento ICP IV en el análisis de trazas metálicas, demostrando su papel crucial para garantizar la precisión y la fiabilidad de la cuantificación elemental en varias matrices, entre ellas los productos farmacéuticos (Tokay y Bağdat, 2022).
  • Patrón de trazas metálicas para la investigación biofarmacéutica: esta disolución patrón es esencial para la calibración precisa de los instrumentos ICP-MS utilizados en la industria farmacéutica, ayudando a cumplir con los estrictos estándares de control de calidad para impurezas elementales.
  • Pruebas de impurezas elementales en productos farmacéuticos: se emplea la disolución patrón multi-elemento para ICP IV para verificar el cumplimiento de los requisitos normativos para impurezas elementales en productos farmacéuticos, garantizando la seguridad del paciente y la eficacia del producto.
Analysis Note
Ag (plata): 1000 mg/l
Al (aluminio): 1000 mg/l
B (boro): 1000 mg/l
Ba (bario): 1000 mg/l
Bi (bismuto): 1000 mg/l
Ca (calcio): 1000 mg/l
Cd (cadmio): 1000 mg/l
Co (cobalto): 1000 mg/l
Cr (cromo): 1000 mg/l
Cu (cobre): 1000 mg/l
Fe (hierro): 1000 mg/l
Ga (galio): 1000 mg/l
In (indio): 1000 mg/l
K (potasio): 1000 mg/l
Li (litio): 1000 mg/l
Mg (magnesio): 1000 mg/l
Mn (manganeso): 1000 mg/l
Na (sodio): 1000 mg/l
Ni (níquel): 1000 mg/l
Pb (plomo): 1000 mg/l
Sr (estroncio): 1000 mg/l
Tl (talio): 1000 mg/l
Zn (cinc): 1000 mg/l
Other Notes
Bloqueado en EE.UU. y Canadá por razones normativas
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1A - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
supp_hazards
wgk_germany
WGK 3
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Atomic spectroscopy techniques like AAS, AES, ICP-OES, and ICP-MS identify and quantify elemental composition in samples.
En la espectroscopia atómica se utiliza la energía absorbida o emitida por los electrones para identificar y cuantificar la composición elemental de una muestra. Incluye varias técnicas analíticas, como AAS, AES, FAA, GFAA, ICP-OES, ICP-MS y XRF.