Documentos clave
48489
Supelco
EPA 8270 Nitrosamines Mix
certified reference material, 2000 μg/mL each component in methanol
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
grado
certified reference material
TraceCERT®
Agency
EPA 8270
Línea del producto
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
Características
standard type calibration
envase
ampule of 1 mL
concentración
2000 μg/mL each component in methanol
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Otras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Información legal
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    N-Nitrosodibutylamine
    N-Nitrosodiethylamine
    N-Nitrosomethylethylamine
    Nitrosomorpholine
    1-Nitrosopiperidine
    1-Nitrosopyrrolidine
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)