CRM47543
Polynuclear Aromatic Hydrocarbons Mix
certified reference material, 2000 μg/mL each component in benzene: dichloromethane (50:50), ampule of 1 mL
Sinónimos:
EPA 8310 PAH Mix, EPA Polynuclear aromatic hydrocarbon mix
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Agency
EPA 8310
Línea del producto
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
envase
ampule of 1 mL
concentración
2000 μg/mL each component in benzene: dichloromethane (50:50)
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Otras notas
Información legal
Analito
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Punto de inflamabilidad (°F)
closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Protocolos
GCxGC excels in compound resolution, making it indispensable in analytical chemistry for complex samples.