Merck
43256
Supelco
Palmitic acid-1,2,3,4-13C4
analytical standard
Sinónimos:
Hexadecanoic acid-1,2,3,4-13C4
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)11(13CH2)313CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
260.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
Extensión del etiquetado
≥99%
mp
61-64 °C (lit.)
cambio de masa
M+4
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCC[13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i13+1,14+1,15+1,16+1
Clave InChI
IPCSVZSSVZVIGE-FIZPRHLTSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
402.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
206.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)