Merck
42230
Supelco
Meranzin hydrate
analytical standard
Sinónimos:
8-[(2S)-2,3-Dihydroxy-3-methylbutyl]-7-methoxy-2H-1-benzopyran-2-one
Seleccione un Tamaño
5 MG
$570.000
$570.000
Fecha estimada de envío11 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
$570.000
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H18O5
Número de CAS:
Peso molecular:
278.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
$570.000
Fecha estimada de envío11 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
actividad óptica
[α]/D -32.0 to -26.0°, c = 0.11 in chloroform
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C1C=CC2=CC=C(OC)C(C[C@H](C(O)(C)C)O)=C2O1
InChI
1S/C15H18O5/c1-15(2,18)12(16)8-10-11(19-3)6-4-9-5-7-13(17)20-14(9)10/h4-7,12,16,18H,8H2,1-3H3/t12-/m0/s1
Clave InChI
KGGUASRIGLRPAX-LBPRGKRZSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Environment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Adriana Arigò et al.
Journal of chromatography. A, 1649, 462183-462183 (2021-05-27)
In the European Union, cosmetic products are regulated by the Cosmetics Regulation (EC) No. 1223/2009. The Analytical Working Group of the International Fragrance Association (IFRA) suggested that a new sensitive analytical method is needed to determine psoralens in finished cosmetic