PHR1338
Triclosan
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
Triclosan, 5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenol, Irgasan
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1682206
familia API
triclosan
CofA
current certificate can be downloaded
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Oc1cc(Cl)ccc1Oc2ccc(Cl)cc2Cl
InChI
1S/C12H7Cl3O2/c13-7-1-3-11(9(15)5-7)17-12-4-2-8(14)6-10(12)16/h1-6,16H
Clave InChI
XEFQLINVKFYRCS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Triclosan is a non-ionic broad spectrum antibacterial and antifungal agent, used in personal care products such as antiseptic soaps, toothpastes, fabrics and plastics.
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)