Documentos clave
YY3014236
Millipore
Portafiltros de 142 mm, acero inoxidable
Filter Holder 142mm, stainless steel
Sinónimos:
Pressure filtration
About This Item
Código UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materiales
316 stainless steel
PTFE seal
anodized aluminum leg(s)
Nivel de calidad
Parámetros
14 bar max. inlet pressure (200 psi)
7 bar max. differential pressure (100 psid)
técnicas
vacuum filtration: suitable
Altura
27 cm , plus inlet connector
270 mm
Diámetro
18.4 cm
diám. del filtro
142 mm
filtración área
127 cm2
diám. prefiltro
124 mm
peso
6.4 kg (14.1 lb)
Adaptador
1.5 in. inlet sanitary flange for 14 mm I.D. hose (with clamps and adapters supplied)
1.5 in. outlet sanitary flange for 14 mm (9/16 in.) I.D. hose (with clamps and adapters)
aplicaciones
filtration
compatibilidad
for use with Standing Stainless Steel Filter Holder
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Los portafiltros de acero inoxidable están diseñados para ultralimpiar o esterilizar líquidos o gases mediante filtración a presión. Las rejillas de soporte con revestimiento de PTFE permiten la esterilización en autoclave con las membranas colocadas.
YY3009000 Portafiltro, 90 mm, acero inoxidable
Piezas de repuesto
XX2504705 Adaptador de manguera, 1/4 pulg. NPTM con D.I. de 3/8 pulg.
XX4204708 Válvula de ventilación/descarga
YY3009053 Juntas tóricas, carcasa de filtro de 90 mm, PTFE
YY3009054, Rejilla de soporte con revestimiento de PTFE
YY2209058, Soporte de desagüe, 90 mm
YY2209059 Patas de soporte
Aplicación
Portafiltros de 142 mm, acero inoxidable