28659-U
Tapón de rosca, parte superior sólida con revestimiento de PTFE, paquete de 100
thread for 10-425
About This Item
Productos recomendados
material
F217/PTFE liner
black polypropylene cap
feature
closure type screw thread vial
packaging
pkg of 100 ea
parameter
49 °C temp. limit
fitting
thread for 10-425
compatibility
for use with 2mL large opening vials
General description
related product
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)