29118-U
Vials, open-top screw cap, 2 mL large opening with closures, unassembled convenience packs
volume 2 mL, clear glass vial, thread for 10-425, black polypropylene cap, PTFE/silicone septa, pkg of × 100 ea
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PTFE/silicone septa
black polypropylene cap
clear glass vial
descripción
unassembled
Características
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
envase
pkg of × 100 ea
D.E. × Al × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
volumen
2 mL
Adaptador
thread for 10-425
Categorías relacionadas
Idoneidad
PerkinElmer Autosystem
PE ISS-100, 200, Integral 4000 and Series 200
Shimadzu GC and LC Autosamplers
Spark Marathon, Midas, Triathlon
Thermo HPLC Spectra System
Waters Alliance
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)