Merck
W222455
Sigma-Aldrich
Caffeine
anhydrous, natural, 99%, FCC, FG
Sinónimos:
1,3,7-Trimethylxanthine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H10N4O2
Número de CAS:
Peso molecular:
194.19
Número de FEMA:
2224
Beilstein:
17705
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352210
Número Flavis:
16.016
NACRES:
NA.21
grado
FG
Halal
Kosher
anhydrous
natural
Nivel de calidad
cumplimiento norm.
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Ensayo
99%
mp
234-236.5 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
odorless
cadena SMILES
CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
Clave InChI
RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)