27004
Viales, tapón de rosca con tapón Thermoset verde sólido con revestimiento de PTFE, premontados, paquete de 100
volume 22 mL, amber glass vial, O.D. × H 23 mm × 85 mm, thread for 20-400
Sinónimos:
PK100 22ML AMBER VIAL,SCREW TOP, SOLID CAP W/PTFE LINER
About This Item
Productos recomendados
material
F217/PTFE cap liner
PTFE liner
amber glass vial
green melamine resin cap (solid-top)
feature
closure type green melamine solid-top cap
closure type screw top vial
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H
23 mm × 85 mm
volume
22 mL
fitting
thread for 20-400
Categorías relacionadas
Application
Related product
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)