Documentos clave
24537
Hamilton® syringe, 700 series, cemented needle, pt.#5
750N, volume 500 μL, needle size 22 ga, needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
cone tip stainless steel needle (point style 5)
tamaño de la aguja
22 ga
Características
needle type N (cemented needle)
point style 5
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Hamilton 80839
aguja L
51 mm (2 in.)
volumen
500 μL
Información legal
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)