Documentos clave
22970
Adustable Single Port Mini-Vap Evaporator/Concentrator
Mini-Vap size 1 1/2 in. × 8 1/2 in. , adjustable,
single unit
Sinónimos:
Mini-Vap 1mv ea
About This Item
UNSPSC Code:
41122001
agency
suitable for EPA OTM-45
packaging
pkg of 1 ea
Mini-Vap size
1 1/2 in. × 8 1/2 in. , adjustable
General description
The Mini-Vap includes a needle valve for fine metering of air or nitrogen drying gas. Ideal for a wide variety of needs in evaporation or concentration.
The adjustable Mini-Vap (22970) is a versatile concentrator/evaporator that can be used with a single container. The unique design allows for any size container, from the smallest vial to a 250 mL beaker.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.