Z114146
Wheaton closed-top seals
Tear-off seals only, diam. 20 mm, (no septa)
Sinónimos:
Wheaton Vial Seals
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Productos recomendados
Materiales
(no septa)
Características
removable center
envase
pkg of 100 ea
Diámetro
20 mm
compatibilidad
for use with 20 mm crimp seal vial
Categorías relacionadas
Descripción general
It is used for sealing vials, bottles, etc. It is air-tight, and prevents contamination.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)