22270-U
Jeringa de muestreo de precisión Valco®, gama A-2, aguja extraíble
volume 100 μL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.028 in. × 0.005 in.
Sinónimos:
SYRINGE,PS-A-2,100UL
About This Item
Productos recomendados
Materiales
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
descripción
Series A-2
Características
removable needle Series A2
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
VICI 050025
aguja L × D.E. × D.I.
2 in. × 0.028 in. × 0.005 in.
volumen
100 μL
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Learn more about Biodiesel as a renewable, alternative diesel fuel produced from vegetable oils, animal fats, or recycled restaurant grease.