22269-U
Jeringa de muestreo de precisión Valco®, gama A-2, aguja extraíble
volume 50 μL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.028 in. × 0.005 in.
Sinónimos:
SYRINGE,PS-A-2,50UL
About This Item
Productos recomendados
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
description
Series A-2
feature
removable needle Series A2
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
VICI 050024
needle L × O.D. × I.D.
2 in. × 0.028 in. × 0.005 in.
volume
50 μL
General description
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Learn more about Biodiesel as a renewable, alternative diesel fuel produced from vegetable oils, animal fats, or recycled restaurant grease.