Documentos clave
21544
SGE Syringes for Agilent/HP 7673 and 7683 Autosampler
volume 10 μL, SK-10F-HP-0.63, needle size 23 ga, needle L 42 mm, pkg of 6 ea
About This Item
UNSPSC Code:
41122001
material
cone tip stainless steel needle (point style 1)
needle size
23 ga
feature
needle type F (cemented needle)
packaging
pkg of 6 ea
manufacturer/tradename
SGE 002814
needle L
42 mm
volume
10 μL
compatibility
for use with Agilent/HP 7673 and 7683 autosampler
General description
Jeringas SGE están diseñadas y probadas para cumplir especificaciones críticas de los automuestreadores. Estas jeringas constan de único embolo para eliminar torceduras y fijaciones. La punta de la aguja resiste múltiples y rápidas inyecciones de septa, haciéndola una de las jeringas para automuestreadores sin problemas técnicos disponibles disponible.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Krzysztof Kotowski et al.
Anticancer research, 40(5), 2613-2625 (2020-05-06)
The occurrence of BRAFV600E mutation causes an up-regulation of the B-raf kinase activity leading to the stabilization of hypoxia-inducible factor 1-alpha (HIF-1α) - the promoter of the 6-phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-biphosphatase 3 (PFKFB3) enzyme. The aim of the study was to examine the