Merck
Carbón de coco activado pequeña ORBO™ 32 (20/40), 100/50 mg W,F,F separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 50 ea
Carbón de coco activado pequeña ORBO 32 (20/40), 100/50 mg
Carbón de coco activado pequeña ORBO™ 32 (20/40), 100/50 mg W,F,F separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 50 ea
Sinónimos:
Tubo de carbón de coco activado
Products
Marca
Agencia
Composición química
Diámetro externo (OD, mm)