20254-U
ORBO™ 101 Carbotrap® B (20/40), 100/50 mg
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 70 mm, pkg of 25 ea
Sinónimos:
ORBO™ Carbotrap® Tube
About This Item
Productos recomendados
Materiales
W,W,W separators
Nivel de calidad
Línea del producto
ORBO™
composición
Bed A, 100 mg
Bed B, 50 mg
envase
pkg of 25 ea
fabricante / nombre comercial
ORBO™ 101
técnicas
active air sampling: suitable
D.E. × L
6 mm × 70 mm
Matriz
Carbotrap® B Graphitized Carbon Black (GCB) (20/40)
tamaño de partícula
20-40 mesh
aplicaciones
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)