20034AST
Astec® CYCLOBOND I 2000 Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 10 mm, HPLC Column
About This Item
Productos recomendados
product name
Columna quiral para HPLC Astec® CYCLOBOND I 2000, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 10 mm
material
stainless steel column
Quality Level
product line
Astec®
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Astec®
parameter
0-50 °C temperature
172 bar pressure (2500 psi)
technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × I.D.
25 cm × 10 mm
matrix
silica particle platform
matrix active group
cyclodextrin, beta- phase
particle size
5 μm
pore size
100 Å
operating pH
3.5-7
separation technique
chiral
General description
- Fase ligada: β-Ciclodextrina nativa no derivatizada
Recursos:
Preguntas frecuentes sobre CYCLOBOND
Referencias bibliográficas de CYCLOBOND
Bibliografía de productos quirales
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Contenido relacionado
CYCLOBOND is the name given to Astec technology for bonding cyclodextrins to a high purity silica gel through a stable ether linkage.