Z763977
StripSpin 12 mini centrifuge
AC/DC input 230 V AC, European 2-pin plug
About This Item
Productos recomendados
descripción
holds 12 position PCR strips
Características
CE compliant
to hold 4 8 position PCR strips
to hold 48 12 position PCR strips
envase
pkg of 1 ea
Parámetros
2000 × g
5500 rpm
5500 rpm
técnicas
centrifugation: suitable
An × L × Al
5.5 in. (14 cm) × 7.9 in. (20 cm) × 4.4 in. (11.2 cm)
peso
2.2 lb
Descripción general
Simply close the lid and the unit quickly ramps up to 5500 rpm. Open the lid, and the rotor quickly decelerates for removal of samples.
Capacity:
- 4 x 12 position PCR strips
- 4 x 8 position PCR strips
- 48 x 0.2 mL PCR tubes
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)