Documentos clave
Z601195
Hettich® MIKRO 120 centrifuge accessories
adapter for 0.5-0.8 mL tubes 8x45 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.22
Características
Holds 0.5 - 0.8 mL tubes
envase
pack of 24 ea
fabricante / nombre comercial
Hettich 2023
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with 1213-A, 1226-A, 1252-A, 1258-A, 2428, 2434, 2437 (rotors)
Información legal
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)