Z601381
Hettich® MIKRO 220/220R centrifuge accessories
for MIKRO 220R Centrifuge, Fixed Angle Rotor, 6 place
About This Item
Productos recomendados
Características
capacity 7 ‑ 50 mL
to hold 6 x 50 mL tubes
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Hettich 1016
Parámetros
4,025 max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with centrifuge models MIKRO 220/220R
Descripción general
- compatible with the MIKRO 220R Centrifuge only
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)