Documentos clave
Z657964
Hettich® centrifuge rotors
for UNIVERSAL 320/320R Centrifuge, Fixed Angle Rotor, 30 place
About This Item
Código UNSPSC:
41103900
NACRES:
NB.22
Características
lid
to hold 30 x 0.2/2.0 mL micolite tubes
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Hettich 1689-A
Parámetros
21,255 max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with centrifuge models Universal 320/320R
Información legal
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)