Z4277
Zileuton
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(±)-N-hydroxy-N-(1-benzo[b]thien-2-ylethyl)urea
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to off-white
solubilidad
DMSO: ≥20 mg/mL at ~60 °C (warm up to 60 C for 5min)
emisor
Abbott
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CC(N(O)C(N)=O)c1cc2ccccc2s1
InChI
1S/C11H12N2O2S/c1-7(13(15)11(12)14)10-6-8-4-2-3-5-9(8)16-10/h2-7,15H,1H3,(H2,12,14)
Clave InChI
MWLSOWXNZPKENC-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... ALOX5(240)
Categorías relacionadas
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research