Z334332
BRAND® test tube racks, PP
Holds 84 x 13 mm tubes, white
Seleccione un Tamaño
$158.500
Fecha estimada de envío28 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
$158.500
Fecha estimada de envío28 de abril de 2025
Productos recomendados
Materiales
polypropylene
Características
autoclavable at 121°C (2 bar), acc to DIN EN 258
positions 6 × 14
Holds 84 x 13 mm tubes
fabricante / nombre comercial
BRAND 4340000
L × An × Al
265 mm × 126 mm × 75 mm
color
white
Descripción general
Polypropylene racks snap together (three-pieces) for easy assembly, sturdy construction, stackable, and are available in four colors. Will not float in waterbath. Alphanumerical positions for clear sample identification. Wide spaces between positions.
Operating temperature: -20 to 90ºC. Autoclavable at 121ºC.
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)