Documentos clave
BAF185120000
SP Bel-Art® Scintillation Vial Rack
to hold, holds 24 x 25-30mm Vials
Sinónimos:
autoclavable polypropylene
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Características
to hold holds 24 x 25-30mm Vials
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F18512-0000
Al × L × An
3.75 in. (95 mm) × 11.75 in. (298 mm) × 5 in. (127 mm)
Descripción general
This rugged and stable rack holds 24 scintillation vials (30mm diameter) for convenient storage, handling, and sample preparation.
Características y beneficios
  • This rugged and stable rack holds 24 scintillation vials (30mm diameter) for convenient storage, handling, and sample preparation.
  • Corrosion-resistant, autoclavable polypropylene
  • Shelf height: 4.4cm (1³/₄")
Información legal
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)