Documentos clave
Z327301
BRAND® graduated cylinder, PMP
volume 25 mL, tol. accuracy: 0.20 mL, subdivision, 0.5 mL
Seleccione un Tamaño
2 EA
$41.030
$41.030
Fecha estimada de envío25 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2 EA
$41.030
About This Item
Código UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
$41.030
Fecha estimada de envío25 de abril de 2025
Características
subdivision 0.5 mL
fabricante / nombre comercial
BRAND
tol. measuring range
accuracy: 0.20 mL
intervalo de medición del volumen
25 mL
Altura
170 mm
Descripción general
20% bessere Toleranzen als Glas der Klasse A
Otras notas
BR35120 (India)
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)