Z327034
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, glass stopper, amber glass
volume 25 mL, accuracy: 0.04 mL
Seleccione un Tamaño
$106.700
Fecha estimada de envío09 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
$106.700
Fecha estimada de envío09 de mayo de 2025
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
Junta
joint ST/NS neck10/19
esterilidad
non-sterile
Características
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
closure type Glass stopper
envase
pack of 2
fabricante / nombre comercial
BRAND
intervalo de medición del volumen
25 mL, accuracy: 0.04 mL
capacidad
25 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)