Documentos clave
Z326445
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, PP stopper, amber glass
volume 100 mL, accuracy: 0.1 mL
Sinónimos:
BRAND Volumetric Flask, Volumetric Flask with Stopper
Seleccione un Tamaño
2 EA
$185.400
$185.400
Fecha estimada de envío20 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2 EA
$185.400
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
$185.400
Fecha estimada de envío20 de mayo de 2025
Materiales
borosilicate glass 3.3 flask
Junta
joint ST/NS neck14/23
descripción
calibrated to contain (TC, IN)
Características
class A DE-M, DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In).
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 37407
intervalo de medición del volumen
100 mL, accuracy: 0.1 mL
capacidad
100 mL
Descripción general
The BLAUBRAND® volumetric flask combines precision and reliability, featuring a square grip PP stopper for easy handling. Crafted from high-quality Boro 3.3 glass and calibrated to contain (TC, In), each flask is marked with high-contrast white enamel for clear readability. Supplied with a batch number and certificate, these flasks ensure quality and traceability, making them ideal for laboratory use.
Otras notas
BR37407 (India)
Información legal
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)