Z324736
BRAND® BLAUBRAND® mixing cylinder
volume 50 mL
Seleccione un Tamaño
$124.300
Fecha estimada de envío02 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
$124.300
Fecha estimada de envío02 de mayo de 2025
Productos recomendados
Junta
joint ST/NS stopper19/26
Características
subdivision 1 mL
fabricante / nombre comercial
BRAND
Altura
220 mm
volumen
50 mL
Descripción general
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)