Documentos clave
Z290556
Sigma-Aldrich
Vacuum filtration assembly funnel tops
Funnel top, funnel capacity 1000 mL
Sinónimos:
Filtration Funnel Tops, Funnel Tops, Vacuum Assembly Funnel
Seleccione un Tamaño
1 EA
$185.000
$185.000
Fecha estimada de envío15 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
$185.000
About This Item
UNSPSC Code:
41104900
NACRES:
NB.24
$185.000
Fecha estimada de envío15 de abril de 2025
material
glass housing
feature
graduation
packaging
pkg of 1 ea
funnel capacity
1000 mL
membrane diam.
47 mm
neck diam.
47 mm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)