U6756
U-73122 hydrate
powder
Sinónimos:
1-[6-[((17β)-3-Methoxyestra-1,3,5[10]-trien-17-yl)amino]hexyl]-1H-pyrrole-2,5-dione
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥97.5% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
powder
color
off-white
solubilidad
ethanol: ~0.7 mg/mL
DMSO: ~0.9 mg/mL
chloroform: ~10 mg/mL
DMSO: ≤2.6 mg/mL (Achieved with heating.)
ethanol: ≤5 mg/mL (Achieved with heating.)
H2O: insoluble
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
O.COc1ccc2C3CC[C@]4(C)[C@H](CCC4C3CCc2c1)NCCCCCCN5C(=O)C=CC5=O
InChI
1S/C29H40N2O3.H2O/c1-29-16-15-23-22-10-8-21(34-2)19-20(22)7-9-24(23)25(29)11-12-26(29)30-17-5-3-4-6-18-31-27(32)13-14-28(31)33;/h8,10,13-14,19,23-26,30H,3-7,9,11-12,15-18H2,1-2H3;1H2/t23-,24-,25+,26+,29+;/m1./s1
Clave InChI
WCOYJDRCHHGMRK-BDEPKWELSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Nota de preparación
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research