Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C28 H50 N2 O2
Número CAS:
Peso molecular:
446.71
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
film
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
Xestospongin C, film
form
film
Quality Segment
color
colorless
solubility
DMSO: soluble
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12CCCCCC[C@@]3([H])CCCN4CC[C@@]([H])(CCCCCC[C@]5([H])CCCN(CC1)[C@@]5([H])O2)O[C@@]34[H]
InChI
1S/C28H50N2O2/c1-3-7-15-25-17-21-30-20-10-14-24(28(30)31-25)12-6-2-4-8-16-26-18-22-29-19-9-13-23(11-5-1)27(29)32-26/h23-28H,1-22H2/t23-,24+,25-,26-,27+,28+/m1/s1
InChI key
PQYOPBRFUUEHRC-HCKQMYSWSA-N
General description
Synthetic form of the macrocyclic bis-1-oxaquinolizidine isolated from the Okanowan marine sponge.
Biochem/physiol Actions
Xestospongin C is a potent, reversible and membrane-permeable blocker of IP3-mediated Ca2+ release (IC50=358 nM).
Xestospongin C is a selective, reversible and membrane-permeable inhibitor of IP3 receptor. Reversibly blocks bradykinin- and carbamylcholine- Ca2+ efflux from the endoplasmic reticulum stores.
Features and Benefits
This compound is featured on the InsP3/Ryanodine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Packaging
Package under nitrogen, tightly sealed.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?