Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C48H92O6
Número CAS:
Peso molecular:
765.24
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
functional group
ester
lipid type
neutral glycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C48H92O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-46(49)52-43-45(54-48(51)42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)44-53-47(50)41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h45H,4-44H2,1-3H3
InChI key
CLJLWABDLPQTHL-UHFFFAOYSA-N
Application
- A rare natural lipid induces neuroglobin expression to prevent amyloid oligomers toxicity and retinal neurodegeneration.: This study explores the protective effects of a rare natural lipid, presumably including Tripentadecanoin, on neurodegeneration. It specifically focuses on neuroglobin expression to combat amyloid oligomers′ toxicity in the retina (Oamen et al., 2022).
- Analysis of fatty acid content and composition in microalgae.: This research details methods for analyzing fatty acid content and composition in microalgae, providing insights into how Tripentadecanoin and similar fatty acids are profiled in these organisms (Breuer et al., 2013).
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?