U6751
Ácido uridina 5′-difosfoglucurónico trisodium salt
98-100%
Sinónimos:
UDP-GlcA, UDPGA, Ácido uridina-difosfato-glucurónico trisodium salt, Ácido uridina[5′]-difosfo[1]-α-D-glucopiranosurónico trisodium salt
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
bovine liver
rabbit muscle
yeast
Nivel de calidad
Ensayo
98-100%
Formulario
powder
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]([C@H]1O)C([O-])=O)OP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N3C=CC(=O)NC3=O
InChI
1S/C15H22N2O18P2.3Na/c18-5-1-2-17(15(26)16-5)12-9(22)6(19)4(32-12)3-31-36(27,28)35-37(29,30)34-14-10(23)7(20)8(21)11(33-14)13(24)25;;;/h1-2,4,6-12,14,19-23H,3H2,(H,24,25)(H,27,28)(H,29,30)(H,16,18,26);;;/q;3*+1/p-3/t4-,6-,7+,8+,9-,10-,11+,12-,14-;;;/m1.../s1
Clave InChI
XXXUNWUNTOMVIG-QWGSIYABSA-K
Categorías relacionadas
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Enzymatic glycosyltransferase specificity challenges the one enzyme-one linkage concept.