Merck
A5006
Sigma-Aldrich
L-arginina
≥98%
Sinónimos:
Ácido (S)-2-amino-5-guanidinopentanoico
About This Item
Fórmula lineal:
H2NC(=NH)NH(CH2)3CH(NH2)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
174.20
Beilstein/REAXYS Number:
1725413
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
product name
L-arginina, reagent grade, ≥98%
grade
reagent grade
Quality Level
assay
≥98%
form
powder
color
white
mp
222 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL
application(s)
cell analysis
peptide synthesis
SMILES string
N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)/t4-/m0/s1
InChI key
ODKSFYDXXFIFQN-BYPYZUCNSA-N
Gene Information
¿Está buscando productos similares? Visita Guía de comparación de productos
Application
La L-arginina se ha utilizado para estudiar la gluconeogénesis no enzimática. También se ha utilizado para estudiar los efectos del enriquecimiento con L-arginina en la lesión renal y hepática en ratas con infarto de miocardio.
Biochem/physiol Actions
La L-arginina es un aminoácido dibásico semiesencial. Actúa como precursor de la creatinina y es un constituyente natural de la mayoría de las proteínas alimentarias.
Sustrato de la óxido nítrico sintasa, que se convierte en citrulina y óxido nítrico (NO). Induce la liberación de insulina mediante un mecanismo dependiente del óxido nítrico.
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
J.P.F. D'Mello
Amino Acids in Human Nutrition and Health (2012)
Aerobic training and L-arginine supplement attenuates myocardial infarction-induced kidney and liver injury in rats via reduces oxidative stress
Kamal Ranjbar
Indian Heart Journal (2017)
Nonenzymatic gluconeogenesis-like formation of
fructose 1,6-bisphosphate in ice
Christoph B. Messner
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 7403-7407 (2017)
Krishnan Suresh Kumar et al.
European journal of medicinal chemistry, 45(11), 5474-5479 (2010-08-21)
A new series of 3-(benzylideneamino)-2-phenylquinazoline-4(3H)-ones were prepared through Schiff base formation of 3-amino-2-phenyl quinazoline-4(3)H-one with various substituted carbonyl compounds. Their chemical structures were elucidated by spectral studies. Cytotoxicity and antiviral activity were evaluated against herpes simplex virus-1 (KOS), herpes simplex
Tomas Del Olmo et al.
EMBO reports, 20(2) (2019-01-06)
RAB GTPases are central modulators of membrane trafficking. They are under the dynamic regulation of activating guanine exchange factors (GEFs) and inactivating GTPase-activating proteins (GAPs). Once activated, RABs recruit a large spectrum of effectors to control trafficking functions of eukaryotic
Artículos
Amino Acid Codon Wheel for fast RNA translation. Find which amino acid is translated from your RNA sequence quickly and easily.