TP0300
Total Protein Kit, Micro Lowry, Peterson′s Modification
About This Item
Productos recomendados
uso
sufficient for ~200 assays
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- Complete kit for protein assays
- Most widely cited protein assay
- Less protein to protein variation than other assays
- Contains reagents that can remove interfering substances
Principio
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Protocolos
To determine protein content, the Warburg-Christian method refers to measuring protein samples at 280 nm using a spectrophotometer.
Contenido relacionado
Protein quantification methods, reagents, and immunoassay technology for accurately measuring the protein concentrations in a variety of samples.
Products for traditional and alternative protein quantitation techniques available, including BCA, Bradford, Lowry, and more.
Métodos de cuantificación de proteínas, reactivos y tecnología de inmunoanálisis para la medición precisa de las concentraciones de proteínas en una variedad de muestras.