Merck
T7379
Sigma-Aldrich
Glyceryl trielaidate
≥99%
Sinónimos:
TG(18:1(9Z)/18:1(9Z)/18:1(9Z)), Glycerol 1,2,3-tri(trans-9-octadecenoate), Trielaidin
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C57H104O6
Número de CAS:
Peso molecular:
885.43
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
origen biológico
plant oil (sunflower)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99%
Formulario
powder
grupo funcional
ester
tipo de lípido
neutral glycerides
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC
InChI
1S/C57H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-30,54H,4-24,31-53H2,1-3H3/b28-25+,29-26+,30-27+
Clave InChI
PHYFQTYBJUILEZ-WUOFIQDXSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)