Merck
92860
Sigma-Aldrich
Glyceryl trioleate
≥97.0% (TLC)
Sinónimos:
TG(18:1(9Z)/18:1(9Z)/18:1(9Z)), (9Z)9-Octadecenoic acid 1,2,3-propanetriyl ester, 1,2,3-Tri(cis-9-octadecenoyl)glycerol, Glycerol trioleate, Glycerol triolein, Oleic acid triglyceride, Oleic triglyceride, TG(18:1(9Z)/18:1(9Z)/18:1(9Z)), Triolein
About This Item
Fórmula lineal:
(C17H33COOCH2)2CHOCOC17H33
Número de CAS:
Peso molecular:
885.43
Beilstein:
1718692
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41141833
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
plant
synthetic
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (TLC)
Formulario
liquid
composición
18:1, ~98% (fatty acid)
bp
235-240 °C/18 mmHg (lit.)
solubilidad
chloroform: 0.1 g/mL, clear, colorless
densidad
0.91 g/mL (lit.)
grupo funcional
ester
tipo de lípido
neutral glycerides
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H]C(COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C57H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-30,54H,4-24,31-53H2,1-3H3/b28-25-,29-26-,30-27-
Clave InChI
PHYFQTYBJUILEZ-IUPFWZBJSA-N
Aplicación
  • Development of lipid-based SEDDS using digestion products of long-chain triglyceride for high drug solubility: Formulation and dispersion testing.: This study discusses the formulation of self-emulsifying drug delivery systems (SEDDS) using products from the digestion of glyceryl trioleate, aiming to enhance drug solubility and bioavailability (Desai et al., 2024).
  • Encapsulation and retention of chelated-copper inside hydrophobic nanoparticles: Liquid cored nanoparticles show better retention than a solid core formulation.: Research on encapsulating copper complexes in nanoparticles with glyceryl trioleate components to improve delivery and retention, comparing solid and liquid cores (Hervella et al., 2016).
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
awg
Punto de inflamabilidad (°F)
626.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
330.0 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)